4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
F0706-25G F0706-5G
TCIAF0706-25GEA 157 EUR InStock
TCIAF0706-25G TCIAF0706-5G
4-Fluoro-2-iodoaniline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
4-Fluoro-2-iodoaniline
Formule: C₆H₅FIN
MW: 237,02 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042584
Numéro CAS: 61272-76-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=21f64be812ce69302624ce7dcd45d4d5087ef50b&vid=21f64be812ce69302624ce7dcd45d4d5087ef50b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Brown clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité