3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène ≥97.0% (par GC) stabilisé
Fournisseur: TCI
Attention
Stabilization: Stabilised with copper chip
C2336-1G C2336-5G
TCIAC2336-1GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC2336-1G TCIAC2336-5G
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène ≥97.0% (par GC) stabilisé
3-Chloro-α,α,α-trifluoro-4-iodotoluène
Formule: C₇H₃ClF₃I
MW: 306,45 g/mol
Numéro MDL: MFCD00042562
Numéro CAS: 141738-80-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=69d9628b0ba6ad7bd067efb0cb17fcfd49d9efbc&vid=69d9628b0ba6ad7bd067efb0cb17fcfd49d9efbc&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité