Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

2'-Acétoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)

Fournisseur: TCI
Synonyms: 2-Acetylphenyl acetate, 2′-Acetoxyacetophenone, o-Acetylphenyl acetate

A1995-25G A1995-5G
TCIAA1995-25GEA 209 EUR InStock
TCIAA1995-25G TCIAA1995-5G
2'-Acétoxyacétophénone ≥98.0% (par GC)
2'-Acétoxyacétophénone


Formule: C₁₀H₁₀O₃
MW: 178,19 g/mol
Point d'ébullition: 118°C
Numéro MDL: MFCD00017223
Numéro CAS: 7250-94-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=cdb2ea7a1769a65a105ca5904f9f235e87c5b85d&vid=cdb2ea7a1769a65a105ca5904f9f235e87c5b85d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 88.0 to 92.0 deg-C

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité