2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
F0418-1G F0418-5G
TCIAF0418-1GEA 22 EUR InStock
TCIAF0418-1G TCIAF0418-5G
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2'-Fluoro-4-hydroxyacétophénone
Formule: C₈H₇FO₂
MW: 154,14 g/mol
Numéro MDL: MFCD00142713
Numéro CAS: 98619-07-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=370abacdb5e5f644af1f957e73fe3b7517208bf2&vid=370abacdb5e5f644af1f957e73fe3b7517208bf2&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light red powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 122.0 to 126.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité