1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Piperazin-1-yl)phenol, p-(1-Piperazinyl)phenol, 4-(1-Piperazinyl)phenol
H0891-25G H0891-250G
TCIAH0891-25GEA 70.4 EUR InStock
TCIAH0891-25G TCIAH0891-250G
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine ≥98.0% (par GC)
1-(4-Hydroxyphényl)pipérazine
Formule: C₁₀H₁₄N₂O
MW: 178,23 g/mol
Point de fusion: 218…220 °C
Numéro MDL: MFCD00066156
Numéro CAS: 56621-48-8
EINECS: 260-289-6
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&vid=17e0b58af541c85e89fb66f386ff23d4353a5a36&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité