2-Méthyl-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Methylnaphthalen-1-amine, 2-Methyl-1-naphthylamine
A0917-25G A0917-5G
TCIAA0917-25GEA 227 EUR InStock
TCIAA0917-25G TCIAA0917-5G
2-Méthyl-1-naphtylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1-Amino-2-methylnaphthalene
Formule: C₁₁H₁₁N
MW: 157,22 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00059135
Numéro CAS: 2246-44-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efab3ce13b6785b71d5fb51157fe0292dab038e5&vid=efab3ce13b6785b71d5fb51157fe0292dab038e5&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Brown powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité