N-Méthyléthylamine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Ethylmethylamine
E0729-25G E0729-5G
TCIAE0729-25GEA 261 EUR InStock
TCIAE0729-25G TCIAE0729-5G
N-Méthyléthylamine ≥98.0% (par GC)
N-Méthyléthylamine
Formule: C₃H₉N
MW: 59,11 g/mol
Point d'ébullition: 35°C
Densité: 0,6893 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009030
Numéro CAS: 624-78-2
EINECS: 210-862-1
ONU: 2733
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=086c6c7fd38a7c830b989fb155458f9e3b782a37&vid=086c6c7fd38a7c830b989fb155458f9e3b782a37&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité