Garder ma session ouverte ?
Expiré dans 
La session est expirée
Votre session a expiré. Pour votre sécurité, VWR vous a déconnecté.
Voulez-vous vous connecter à nouveau?

(2,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile

Synonyms: 2,5-Dimethoxybenzyl cyanide

132900-25G 132900-5G
FLUO132900-25GEA 0 EUR InStock
FLUO132900-25G FLUO132900-5G
(2,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile
(2,5-Diméthoxyphényl)acétonitrile


Formule: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177,2 g/mol
Numéro MDL: MFCD00016388
Numéro CAS: 18086-24-3
Commander maintenant

 

COMMANDE

Saisissez les détails du certificat

Saisissez le numéro de lot :

Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :

Ou
Examinez et comparez les solutions de rechange
VWR a trouvé des produits alternatifs qui peuvent vous sauver jusqu’à . Par unité d'article.  Pour comparer les détails d'un produit, sélectionnez jusqu'à 3 alternatives ci-dessous et cliquez sur Comparer les produits sélectionnés. Pour ajouter des articles à votre panier, entrez une quantité et cliquez sur Ajouter au panier.

Produit original :

Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité