3-Méthoxypyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2,3-Dihydroxyanisole, 3-Methoxycatechol, 3-Methoxybenzene-1,2-diol
M0524-25G M0524-500G
TCIAM0524-25GEA 44 EUR InStock
TCIAM0524-25G TCIAM0524-500G
3-Méthoxypyrocatéchol ≥98.0% (par GC)
3-Méthoxypyrocatéchol
Formule: C₇H₈O₃
MW: 140,14 g/mol
Point d'ébullition: 164°C
Point de fusion: 39…40 °C
Densité: 1,2 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002191
Numéro CAS: 934-00-9
EINECS: 213-276-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=205ab466c30c83dfe7f38b979b3916ba77ce0f5f&vid=205ab466c30c83dfe7f38b979b3916ba77ce0f5f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White or Colorless to Light yellow powder to lump to clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 38.0 to 44.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité