1,4-Diméthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: sym-Dimethylpiperazine
D0787-25ML D0787-500ML
TCIAD0787-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAD0787-25ML TCIAD0787-500ML
1,4-Diméthylpipérazine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
1,4-Diméthylpipérazine
Formule: C₆H₁₄N₂
MW: 114,19 g/mol
Point d'ébullition: 133°C
Point de fusion: –1 °C
Densité: 0,85 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 25°C
Numéro MDL: MFCD00006156
Numéro CAS: 106-58-1
EINECS: 203-412-0
ONU: 2924
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7167d491356de0f3dbfa61eea92e9885dd026001&vid=7167d491356de0f3dbfa61eea92e9885dd026001&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité