N-Aminophtalimide ≥98.0% (par HPLC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Aminoisoindoline-1,3-dione
A0843-25G A0843-5G
TCIAA0843-25GEA 263 EUR InStock
TCIAA0843-25G TCIAA0843-5G
N-Aminophtalimide ≥98.0% (par HPLC)
N-Aminophtalimide
Formule: C₈H₆N₂O₂
MW: 162,15 g/mol
Point d'ébullition: 391 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 203…206 °C
Numéro MDL: MFCD00005895
Numéro CAS: 1875-48-5
EINECS: 217-505-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1df02721ac60172d6c968c4b3612b0c767520642&vid=1df02721ac60172d6c968c4b3612b0c767520642&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Elemental analysis (Nitrogen) 16.50 to 18.00 %
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité