N-Phénylsuccinimide ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: N-PhenylsucciniMide
P1359-25G P1359-5G
TCIAP1359-25GEA 191 EUR InStock
TCIAP1359-25G TCIAP1359-5G
N-Phénylsuccinimide ≥98.0% (par GC)
N-Phénylsuccinimide
Formule: C₁₀H₉NO₂
MW: 175,19 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00022587
Numéro CAS: 83-25-0
Merck Index: 14,08867
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=56d23c58ec08b15d0eb771ac32233a7a580103be&vid=56d23c58ec08b15d0eb771ac32233a7a580103be&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 153.0 to 157.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité