2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C1986-1G C1986-5G
TCIAC1986-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAC1986-1G TCIAC1986-5G
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine ≥98.0% (par GC)
2-Chloro-6-(trifluorométhyl)pyridine
Formule: C₆H₃ClF₃N
MW: 181,54 g/mol
Point d'ébullition: 78°C
Numéro MDL: MFCD00042226
Numéro CAS: 39890-95-4
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&vid=bd30824923bc7f941eda9a8cca1210a97852a428&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 98.0 %
Freezing point 32.0 to 34.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité