2-Éthyl-4-méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
E0456-25G E0456-5G
TCIAE0456-25GEA 101 EUR InStock
TCIAE0456-25G TCIAE0456-5G
2-Éthyl-4-méthylthiazole ≥98.0% (par GC)
2-Éthyl-4-méthylthiazole
Formule: C₆H₉NS
MW: 127,21 g/mol
Point d'ébullition: 67°C
Densité: 1,0231 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 54°C
Numéro MDL: MFCD00036621
Numéro CAS: 15679-12-6
EINECS: 239-757-9
ONU: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&vid=06ced2a30f6fdc7e0f7f32dd10196c20203ded79&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité