Acide 8-bromocaprylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI EUROPE
Danger
Synonyms: Acide ω-bromocapryliqueAcide ω-bromooctanoïqueAcide 8-bromooctanoïque
TCIAB1675-25GEA 114 EUR InStock
TCIAB1675-25G TCIAB1675-5G
Acide 8-bromocaprylique ≥97.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 8-bromocaprylique
Formule: BrH₂C(CH₂)₆COOH
MW: 223,11 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Point de fusion: 38,5 °C
Numéro MDL: MFCD00004430
Numéro CAS: 17696-11-6
ONU: 3261
ADR: 8,III
https://be-legacy.vwr.com/stibo/web/std.lang.all/34/31/28933431.jpg
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to lump
Purity (GC) min. 95.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 97.0 %
Melting point 35.0 to 39.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité