Vinyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Trichloro(vinyl)silane
T0407-25G T0407-500G T0407-100G
TCIAT0407-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0407-25G TCIAT0407-500G TCIAT0407-100G
Vinyltrichlorosilane ≥98.0% (par GC)
Vinyltrichlorosilane
Formule: C₂H₃Cl₃Si
MW: 161,49 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: –95 °C
Densité: 1,2426 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 18°C
Numéro MDL: MFCD00000482
Numéro CAS: 75-94-5
EINECS: 200-917-8
ONU: 1305
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d24c0ef840c416e803ff40e53463bab12e7a1422&vid=d24c0ef840c416e803ff40e53463bab12e7a1422&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité