Methacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
M0077-25G M0077-500G
TCIAM0077-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAM0077-25G TCIAM0077-500G
Methacrylamide ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Methacrylamide
Formule: C₄H₇NO
MW: 85,11 g/mol
Point d'ébullition: 215 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 106…109 °C
Densité: 1,053 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 103 °C
Numéro MDL: MFCD00008018
Numéro CAS: 79-39-0
EINECS: 201-202-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f88c08d84ba1a0e95b36d0e355c10f43936deb1c&vid=f88c08d84ba1a0e95b36d0e355c10f43936deb1c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Bromination Method) min. 98.0 %
Melting point 109.0 to 113.0 deg-C
Solubility in Water almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité