Iodure de triméthylsulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
T1056-25G T1056-500G
TCIAT1056-25GEA 27.5 EUR InStock
TCIAT1056-25G TCIAT1056-500G
Iodure de triméthylsulfonium ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Iodure de triméthylsulfonium
Formule: C₃H₉IS
MW: 204,07 g/mol
Point de fusion: 215…220 °C
Densité: 1,922 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00011632
Numéro CAS: 2181-42-2
EINECS: 218-555-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&vid=9baa2a61e947a48d2e8be733479c1ec50fe98114&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Melting point 200.0 to 206.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité