Acide 6-méthylnicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 6-Methyl-3-pyridinecarboxylic acid, 6-Methylpyridine-3-carboxylic acid
M1894-25G M1894-5G
TCIAM1894-25GEA 311 EUR InStock
TCIAM1894-25G TCIAM1894-5G
Acide 6-méthylnicotinique ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 6-méthylnicotinique
Formule: C₇H₇NO₂
MW: 137,14 g/mol
Point de fusion: 210°C
Numéro MDL: MFCD00006341
Numéro CAS: 3222-47-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8e9c47638b73ebcf0e20f54eb9cc7c749d4ebb3&vid=a8e9c47638b73ebcf0e20f54eb9cc7c749d4ebb3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité