2-(Butylamino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: N-Butylethanolamine
B1023-25ML B1023-500ML
TCIAB1023-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAB1023-25ML TCIAB1023-500ML
2-(Butylamino)éthanol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-(Butylamino)éthanol
Formule: C₆H₁₅NO
MW: 117,19 g/mol
Point d'ébullition: 199°C
Densité: 0,89 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 77°C
Numéro MDL: MFCD00020570
Numéro CAS: 111-75-1
EINECS: 203-904-5
ONU: 2735
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&vid=d611884b4e7db5ea8dc38b690490d0726e59296c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité