Diéthoxy(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Diphenyldiethoxysilane, Diethoxydiphenylsilane
D3067-100G D3067-25G
TCIAD3067-100GEA 189 EUR InStock
TCIAD3067-100G TCIAD3067-25G
Diéthoxy(diphényl)silane ≥98.0% (par GC)
Diéthoxy(diphényl)silane
Formule: C₁₆H₂₀O₂Si
MW: 272,42 g/mol
Point d'ébullition: 218°C
Point d'éclair: 175°C
Numéro MDL: MFCD00015126
Numéro CAS: 2553-19-7
EINECS: 219-860-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&vid=73f9632718de51a3f275be7e13dd488d818dcc6a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité