3,4'-Dichloropropiophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
D2613-25G D2613-5G
TCIAD2613-25GEA 127 EUR InStock
TCIAD2613-25G TCIAD2613-5G
3,4'-Dichloropropiophénone ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
3,4'-Dichloropropiophénone
Formule: C₉H₈Cl₂O
MW: 203,07 g/mol
Point d'ébullition: 135 - 137 °C (0,6 -rr)
Point de fusion: 51 °C
Numéro MDL: MFCD00000992
Numéro CAS: 3946-29-0
EINECS: 223-537-4
ONU: 1759
ADR: 8,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&vid=325dcd2a4edb592f9222050955681d35eba26157&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Argentmetric Titration) min. 98.0 %
Melting point 49.0 to 53.0 deg-C
Solubility in Acetone almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité