4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 2-Chloro-5-cyanobenzotrifluoride
C2246-25G C2246-5G
TCIAC2246-25GEA 220 EUR InStock
TCIAC2246-25G TCIAC2246-5G
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile ≥98.0% (par GC)
4-Chloro-3-(trifluorméthyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃ClF₃N
MW: 205,57 g/mol
Point d'ébullition: 120 - 125 °C (20 -rr)
Point de fusion: 66…68 °C
Numéro MDL: MFCD00190117
Numéro CAS: 1735-54-2
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8debb4e38c180f9533cd46f4c691abf6e3d9e55b&vid=8debb4e38c180f9533cd46f4c691abf6e3d9e55b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 63.0 to 67.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité