5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
B2425-25G B2425-5G
TCIAB2425-25GEA 106 EUR InStock
TCIAB2425-25G TCIAB2425-5G
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile ≥98.0% (par GC)
5-Bromo-2-fluorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrFN
MW: 200,01 g/mol
Point d'ébullition: 255 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 75…80 °C
Numéro MDL: MFCD00143424
Numéro CAS: 179897-89-3
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&vid=3f7bfe139e5505e39b43af0806e1509ba344cb04&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 78.0 to 82.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité