4,5-Dicyanoimidazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 4,5-Dicyano-1H-imidazole, Imidazole-4,5-dicarbonitrile
D2026-25G D2026-250G
TCIAD2026-25GEA 83.6 EUR InStock
TCIAD2026-25G TCIAD2026-250G
4,5-Dicyanoimidazole ≥98.0% (par HPLC, azote total)
4,5-Dicyanoimidazole
Formule: C₅H₂N₄
MW: 118,1 g/mol
Point de fusion: 176 °C
Densité: 1,458 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00005194
Numéro CAS: 1122-28-7
EINECS: 214-344-6
ONU: 3439
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=037cfb3feca754e4a108e6f16fd5fe63daeef39a&vid=037cfb3feca754e4a108e6f16fd5fe63daeef39a&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Solubility in hot Water almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité