Carbonate de diphényle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
C0043-25G C0043-500G
TCIAC0043-25GEA 18.7 EUR InStock
TCIAC0043-25G TCIAC0043-500G
Carbonate de diphényle ≥99.0% (par GC)
Carbonate de diphényle
Formule: C₁₃H₁₀O₃
MW: 214,22 g/mol
Point d'ébullition: 301 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 78 °C
Densité: 1,272 g/cm³ (14 °C)
Point d'éclair: 168 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003037
Numéro CAS: 102-09-0
EINECS: 203-005-8
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,07278
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&vid=d1cb0d00429f49103d09ec60adf65b815c427a8f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White powder to crystal
Purity (GC) min. 99.0 %
Melting point 79.0 to 82.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité