Thiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: Benzothioamide
T0194-25G T0194-100G
TCIAT0194-25GEA 61.6 EUR InStock
TCIAT0194-25G TCIAT0194-100G
Thiobenzamide ≥98.0% (par HPLC, azote total)
Thiobenzamide
Formule: C₇H₇NS
MW: 137,21 g/mol
Point d'ébullition: 245 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 113…116 °C
Numéro MDL: MFCD00008060
Numéro CAS: 2227-79-4
EINECS: 218-765-6
ONU: 2811
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a8f9232eaa82a09edb13099a71ad03fb74958a9c&vid=a8f9232eaa82a09edb13099a71ad03fb74958a9c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (with Total Nitrogen) min. 98.0 %
Melting point 115.0 to 119.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité