2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-4-methyl-5-nitropyridine, 4-Methyl-5-nitro-2-pyridone
H1050-1G H1050-5G
TCIAH1050-1GEA 25.3 EUR InStock
TCIAH1050-1G TCIAH1050-5G
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2-Hydroxy-5-nitro-4-picoline
Formule: C₆H₆N₂O₃
MW: 154,13 g/mol
Point de fusion: 189…190 °C
Numéro MDL: MFCD00010690
Numéro CAS: 21901-41-7
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7deb3e0909a15da7ccf1492e907e25b056491ae7&vid=7deb3e0909a15da7ccf1492e907e25b056491ae7&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 186.0 to 190.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité