4-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
N0697-25G N0697-5G
TCIAN0697-25GEA 110 EUR InStock
TCIAN0697-25G TCIAN0697-5G
4-Nitrobenzènesulfonamide ≥98.0% (par HPLC, analyse par titration)
4-Nitrobenzènesulfonamide
Formule: C₆H₆N₂O₄S
MW: 202,19 g/mol
Point de fusion: 187 °C
Numéro MDL: MFCD00007937
Numéro CAS: 6325-93-5
EINECS: 228-691-6
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=95c6ce21ff2da9b286d932a03a7c2fa830f49914&vid=95c6ce21ff2da9b286d932a03a7c2fa830f49914&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (HPLC) min. 98.0 area%
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 180.0 to 184.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité