Acétate d'hexyle ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Acetic acid hexyl ester
A0032-25ML A0032-500ML
TCIAA0032-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAA0032-25ML TCIAA0032-500ML
Acétate d'hexyle ≥99.0% (par GC)
Acétate d'hexyle
Formule: C₈H₁₆O₂
MW: 144,21 g/mol
Point d'ébullition: 169°C
Point de fusion: –80 °C
Densité: 0,87 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 62°C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00009524
Numéro CAS: 142-92-7
EINECS: 205-572-7
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2e61aa227bb687c7418ea33167ed1e09fd3b7325&vid=c3d7e3b7722c4f2e6cba91efb93e3a1d74c29e86&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité