1-Chloropropane ≥99.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
C0266-25ML C0266-500ML
TCIAC0266-25MLEA 17.6 EUR InStock
TCIAC0266-25ML TCIAC0266-500ML
1-Chloropropane ≥99.0% (par GC)
1-Chloropropane
Formule: C₃H₇Cl
MW: 78,54 g/mol
Point d'ébullition: 46°C
Point de fusion: –122.8 °C
Densité: 1,3914 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -31 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000995
Numéro CAS: 540-54-5
EINECS: 208-749-7
ONU: 1278
ADR: 3,II
Merck Index: 14,07847
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2c7cc02518aa050be259d251ff4c8695727f8af9&vid=13117ccf0d1e0a728caa4bfcd9a58cf15615688c&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité