Chloroacétone 95% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Danger
Synonyms: Chloropropanone
Stabilization: Stabilised with epoxidized soybean oil
A11922.0B A11922.30
A11922.0BEA 144 EUR InStock
A11922.0B A11922.30
Chloroacétone 95% stabilisé
Chloroacétone
Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Purity: 95%
CAS No.: 78-95-5
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Colourless to brown liquid
Density: 1.161
Refractive Index: 1.4340
Appearance: Colourless to brown
Odour: Pungent
pH: 4.3
Melting Point: -45°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 605369
Merck Reference: 14,2114
UN No.: 1695
MDL No.: MFCD00000936
Formule: C₃H₅ClO
MW: 92,52 g/mol
Point d'ébullition: 118…120 °C
Point de fusion: –45 °C
Densité: 1.161
Point d'éclair: 40 °C (104 °F)
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00000936
Numéro CAS: 78-95-5
EINECS: 201-161-1
ONU: 1695
ADR: 6.1,I
Merck Index: 14,2114
Commander maintenant
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité