3-Chloro-1-propanol 98% stabilisé
Fournisseur: Thermo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Chloropropan-1-ol, 1-Chloro-3-hydroxypropane
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 36.8 EUR InStock
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chloro-1-propanol 98% stabilisé
3-Chloro-1-propanol
Formule: C₃H₇ClO
MW: 94,54 g/mol
Point d'ébullition: 160…162 °C (760 mmHg)
Point de fusion: –20 °C
Densité: 1.13 g/cm³
Point d'éclair: 75 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD00002943
Numéro CAS: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
ONU: 2849
ADR: 6.1,III
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité