Heptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Heptylamine, 1-Aminoheptane
H0045-25ML H0045-500ML
TCIAH0045-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAH0045-25ML TCIAH0045-500ML
Heptylamine ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Heptylamine
Formule: H₃C(CH₂)₅CH₂NH₂
MW: 115,22 g/mol
Point d'ébullition: 157°C
Point de fusion: –18 °C
Densité: 0,7754 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 35°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00008244
Numéro CAS: 111-68-2
EINECS: 203-895-8
ONU: 2734
ADR: 8,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=401aaa1d2b75898c26d79d7fb80b5a0acef90a70&vid=42794ee355d6670c4779c4382a1444c22121df5d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité