1-Heptadécanol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Heptadecan-1-ol, Hexadecyl carbinol, 1-Heptadecanol
H0018-25G H0018-5G
TCIAH0018-25GEA 238 EUR InStock
TCIAH0018-25G TCIAH0018-5G
1-Heptadécanol ≥97.0% (par GC)
1-Heptadécanol
Formule: H₃C(CH₂)₁₅CH₂OH
MW: 256,47 g/mol
Point d'ébullition: 308,5 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 53…57 °C
Densité: 0,967 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002822
Numéro CAS: 1454-85-9
EINECS: 215-932-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90ebdc897b590ab24579712ee3e39cda370f7a7b&vid=a484173ca67ba112909ab057949490d02a592e2f&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 53.0 to 56.0 deg-C
Solubility in hot Methanol almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité