2-Butanethiol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 1-Methyl-1-propanethiol, 2-Butanethiol, 2-Mercaptobutane, sec-Butyl Mercaptan, sec-Butyl mercaptan
B0686-25ML B0686-500ML
TCIAB0686-25MLEA 26.4 EUR InStock
TCIAB0686-25ML TCIAB0686-500ML
2-Butanethiol ≥97.0% (par GC)
2-Butanethiol
Formule: C₄H₁₀S
MW: 90,19 g/mol
Point d'ébullition: 84°C
Point de fusion: –165 °C
Densité: 0,829 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: –23°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00004865
Numéro CAS: 513-53-1
EINECS: 208-165-2
ONU: 2347
ADR: 3,II
Merck Index: 14,01578
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c149d2c2f7b3eaaaa576387364ce2712e75fb234&vid=07120d75a90448614422d5357c83f13c42ec627e&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité