trans-2-Heptenal ≥95.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: (E)-Hept-2-enal, (E)-2-Heptenal
H0579-25ML H0579-5ML
TCIAH0579-25MLEA 131 EUR InStock
TCIAH0579-25ML TCIAH0579-5ML
trans-2-Heptenal ≥95.0% (par GC)
trans-2-Heptenal
Formule: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Point d'ébullition: 91°C
Densité: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Point d'éclair: 54°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007010
Numéro CAS: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
ONU: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134f0d7f3709e1cf1dc6c342ea793d630d5c0a78&vid=4863443a9f7e0592ecc66baa58a900c772499698&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité