2-Méthyl-1-hexène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Danger
M0525-1G M0525-5G
TCIAM0525-1GEA 66 EUR InStock
TCIAM0525-1G TCIAM0525-5G
2-Méthyl-1-hexène ≥97.0% (par GC)
2-Méthyl-1-hexène
Formule: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Point d'ébullition: 92°C
Point de fusion: –103 °C
Densité: 0,697 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: -6°C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00009486
Numéro CAS: 6094-02-6
EINECS: 228-041-1
ONU: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=11e006b7334971efe93c64fffa5b33e01229986f&vid=0a1e30a0d3af6b5518fd40f4bf3ab345f2c56537&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité