2-Méthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: 1,3-Dihydroxy-2-methylpropane
M1114-25ML M1114-500ML
TCIAM1114-25MLEA 18.7 EUR InStock
TCIAM1114-25ML TCIAM1114-500ML
2-Méthylpropane-1,3-diol ≥98.0% (par GC)
2-Méthylpropane-1,3-diol
Formule: C₄H₁₀O₂
MW: 90,12 g/mol
Point d'ébullition: 214°C
Numéro MDL: MFCD00082586
Numéro CAS: 2163-42-0
EINECS: 412-350-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&vid=a84a8c7266f92c2bb211865a0ec5defb40d60817&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité