9-Phénylanthracène ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
P0138-1G P0138-25G P0138-5G
TCIAP0138-1GEA 71.5 EUR InStock
TCIAP0138-1G TCIAP0138-25G TCIAP0138-5G
9-Phénylanthracène ≥98.0% (par GC)
9-Phénylanthracène
Formule: C₂₀H₁₄
MW: 254,33 g/mol
Point d'ébullition: 417 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 157 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00001252
Numéro CAS: 602-55-1
EINECS: 210-019-8
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9a11d88bec562b7074b079082664ef49c9a8a4ef&vid=8e4456cda8c61a77e3bc376b1cb857ead0dfb880&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Yellow to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 152.0 to 157.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité