4-Nitrocinnamate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Synonyms: Ethyl 4-nitrocinnamate
N0598-25G N0598-5G
TCIAN0598-25GEA 131 EUR InStock
TCIAN0598-25G TCIAN0598-5G
4-Nitrocinnamate d'éthyle ≥98.0% (par GC)
4-Nitrocinnamate d'éthyle
Formule: C₁₁H₁₁NO₄
MW: 221,21 g/mol
Numéro MDL: MFCD00007380
Numéro CAS: 953-26-4
EINECS: 213-463-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&vid=38e1526c7c72fc03e6cc5b28c94cb040219cc504&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 136.0 to 140.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité