5-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 5-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
B0893-25G B0893-500G
TCIAB0893-25GEA 68.2 EUR InStock
TCIAB0893-25G TCIAB0893-500G
5-Bromosalicylaldéhyde ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
5-Bromosalicylaldéhyde
Formule: C₇H₅BrO₂
MW: 201,02 g/mol
Point de fusion: 101…104 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00003330
Numéro CAS: 1761-61-1
EINECS: 217-167-2
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e9cd00dba9ba16b65585ce1c0e3cf8d5603aa92&vid=71bb4889a35f8807879b2929daf1c0e581f40261&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Solubility in Methanol almost transparency
Melting point 103.0 to 107.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité