4-Bromo-2-chlorophénol ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
B1819-25G B1819-5G
TCIAB1819-25GEA 52.8 EUR InStock
TCIAB1819-25G TCIAB1819-5G
4-Bromo-2-chlorophénol ≥97.0% (par GC)
4-Bromo-2-chlorophénol
Formule: C₆H₄BrClO
MW: 207,45 g/mol
Point d'ébullition: 234°C
Point de fusion: 50…51 °C
Densité: 1,617 g/cm³ (20 °C)
Numéro MDL: MFCD00002166
Numéro CAS: 3964-56-5
EINECS: 223-572-5
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0213cfa71c72eceb3edcb11ee3e7e23076f781dd&vid=6f58a45adbb62fa90a9dd457eb5ecd640a64a21d&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 48.0 to 51.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité