3-Nitrophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Danger
Synonyms: 3-Nitrophenylhydrazine hydrochloride, 1-(3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride, (3-Nitrophenyl)hydrazine hydrochloride
N0232-25G N0232-5G
TCIAN0232-25GEA 128 EUR InStock
TCIAN0232-25G TCIAN0232-5G
3-Nitrophénylhydrazinium chlorure ≥98.0% (par analyse titrimétrique)
3-Nitrophénylhydrazinium chlorure
Formule: C₆H₈ClN₃O₂
MW: 189,6 g/mol
Numéro MDL: MFCD00012939
Numéro CAS: 636-95-3
EINECS: 211-270-6
ONU: 1325
ADR: 4.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=55c2ee8510870e3534cb6957af95796dd3870735&vid=55c2ee8510870e3534cb6957af95796dd3870735&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (Potassium iodate Method) min. 98.0 %
Solubility in hot Water very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité