1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Bromo-5-fluoronitrobenzene
B2339-1G B2339-5G
TCIAB2339-1GEA 40.7 EUR InStock
TCIAB2339-1G TCIAB2339-5G
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène ≥97.0% (par GC)
1-Bromo-4-fluoro-2-nitrobenzène
Formule: C₆H₃BrFNO₂
MW: 220 g/mol
Point d'ébullition: 150°C
Numéro MDL: MFCD00055530
Numéro CAS: 446-09-3
EINECS: 207-160-2
ADR: 6.1,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=90e181cc6cad9ad54253f43e49ff49837c364805&vid=64b7dea3402881a6c5e6e447f2105ece049db820&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance Light yellow to Amber to Dark green powder to crystal
Purity (GC) min. 97.0 %
Melting point 39.0 to 43.0 deg-C
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité