2,4,6-Tribromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
T0349-25G T0349-500G
TCIAT0349-25GEA 17.6 EUR InStock
TCIAT0349-25G TCIAT0349-500G
2,4,6-Tribromophénol ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
2,4,6-Tribromophénol
Formule: C₆H₃Br₃O
MW: 330,8 g/mol
Point d'ébullition: 290 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 91…92 °C
Densité: 2,55 g/cm³ (20 °C)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00002150
Numéro CAS: 118-79-6
EINECS: 204-278-6
ONU: 3077
ADR: 9,III
Merck Index: 14,09613
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=559a258f35aeaf513a6a443ed7d52021c616f4d8&vid=183a111268b48c908f7a6c9a84c44ede0e8e5104&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Light yellow to Light orange powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 92.0 to 96.0 deg-C
Solubility in Methanol almost transparency
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité