Phénoxyacétone ≥97.0% (par GC)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 1-Phenoxypropan-2-one
P0112-25G P0112-5G
TCIAP0112-25GEA 303 EUR InStock
TCIAP0112-25G TCIAP0112-5G
Phénoxyacétone ≥97.0% (par GC)
Phénoxyacétone
Formule: (C₆H₅)OCH₂C(O)CH₃
MW: 150,18 g/mol
Point d'ébullition: 230°C
Densité: 1,0852 g/cm³ (20 °C)
Point d'éclair: 85°C
Numéro MDL: MFCD00008767
Numéro CAS: 621-87-4
EINECS: 210-712-5
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c25323102cf70ac168ee1f4a571f899f16519c88&vid=e154b3813c340760c370cb52fde7b854c1622dd3&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Yellow to Green clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité