Acide 4-dodécyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 4-(Dodecyloxy)benzoic acid
D2859-25G D2859-5G
TCIAD2859-25GEA 143 EUR InStock
TCIAD2859-25G TCIAD2859-5G
Acide 4-dodécyloxybenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 4-dodécyloxybenzoïque
Formule: C₁₉H₃₀O₃
MW: 306,45 g/mol
Point d'ébullition: 420 °C (1013 hPa)
Point de fusion: 137°C
Numéro MDL: MFCD00002543
Numéro CAS: 2312-15-4
EINECS: 219-004-0
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=7644d92a5266398fd90222a510798b35998fecf1&vid=1dd5bb7be28850fc27b0b61593684658cb3236ec&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Mesomorphic range 91 to 145 deg-C
Solubility in N,N-DMF almost transparency
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité