Acide 5-chloroanthranilique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: 2-Amino-5-chlorobenzoic acid
A0665-25G A0665-5G
TCIAA0665-25GEA 64.9 EUR InStock
TCIAA0665-25G TCIAA0665-5G
Acide 5-chloroanthranilique ≥99.0% (par analyse titrimétrique)
Acide 5-chloroanthranilique
Formule: C₇H₆ClNO₂
MW: 171,58 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007838
Numéro CAS: 635-21-2
EINECS: 211-230-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f2bb8dc245a78618e29924bb9e87930002e650c3&vid=c71b3fb0b7240763d6a3ac4f0fcc20ad3ac34a1b&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Almost white powder to crystal
Purity (Neutralization titration) min. 99.0 %
Melting point 207.0 to 212.0 deg-C
Solubility in Methanol very faint turbidity
COMMANDE
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité