Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Fournisseur: TCI
Attention
Synonyms: Mesalazine EP Impurity Q
C2333-25G C2333-5G
TCIAC2333-25GEA 1150 EUR InStock
TCIAC2333-25G TCIAC2333-5G
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque ≥98.0% (par GC, analyse par titration)
Acide 2-chloro-3-nitrobenzoïque
Formule: C₇H₄ClNO₄
MW: 201,57 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00007069
Numéro CAS: 3970-35-2
EINECS: 223-590-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=4e951d8ffdab44df7671cf870d2f01127e748949&vid=e9f2949f479f4d55a017b2a16b13f27872222576&prid=web&clid=SAPDAM
Commander maintenant
Résultats des tests de spécification
Appearance White to Orange to Green powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Neutralization titration) min. 98.0 %
Melting point 183.0 to 187.0 deg-C
COMMANDE
Documentation
Saisissez le numéro de lot :
Choisissez parmi les numéros de lot/lot récents :
Ou
Produit original :
Description Numéro de catalogue Disponibilité Unité Votre prix Prix par Quantité